P3026
Pectolyase from Aspergillus japonicus
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
Sinonimo/i:
Pectolytic enzyme
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Aspergillus sp. (A. japonicus)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥0.3 units/mg solid
PM
50 kDa
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pectolyase or pectin lyase is stable in the temperature range of 40-50°C and is a 50 kDa enzyme with an isoelectric pH of 3.8.
Applicazioni
- in the lysis of chlorella cells for protoplast generation
- as component of enzyme digestion buffer for Arabidopsis meiotic chromosome isolation
- to induce reorganization of Arabidopsis root cap cell architecture
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3