B2904
Bluo-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinonimo/i:
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, substrate for β-galactosidase, Bluo-Gal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
nucleic acid detection: suitable
Solubilità
DMF: soluble
Compatibilità
suitable for substrate for β-galactosidase
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Principio
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3