B1127
Trifluoruro di boro-metanolo
14% in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Concentrazione
14% in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Kidney
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?