178934
Boron trichloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.326 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Boron trichloride solution is used as a Lewis acid catalyst in the synthesis of BN-phenanthrenes.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter