AXYTF20RS
Pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
578,00 €
Scegli un formato
About This Item
578,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
20 μL
Volume
20 μL
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)