AXYT200CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
377,00 €
Scegli un formato
About This Item
377,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-200-C-L-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Colore
clear
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)