Documenti fondamentali
AXYPCRTS
CyclerSeal sealing film
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
365,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-TS
Corning
Confezionamento
pkg of 5x100sheets/cs
Misura
60 μm
Descrizione generale
  • Axygen® CyclerSeal sealing film is made of high-quality, temperature-resistant polypropylene material.
  • Reduces well-to-well contamination and cross-over in PCR application when used in conjunction with Axygen′s compression mat.
  • Ideal for PCR, Real-time PCR, storage, ELISA and cell culture applications.
  • The sealing film offers a tight seal across the entire plate and ensures optimal sample protection during transport or storage.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)