Documenti fondamentali
AXYPCR96FLTC
PCR microplate with flat top
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 4x25plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
430,00 €
430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
430,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-FLT-C
Corning
Confezionamento
pkg of 4x25plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Compatibilità
suitable for (qPCR)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, BioRad qPCR systems and Statagene MX-3000 systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • No skirt plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Fits 0.2 mL thermal cycler blocks.
  • Single notch corner.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)