Documenti fondamentali
AXYPCR96LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
454,00 €
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
454,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt Half skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Misura
96 wells
Volume pozzetto
100 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for PCR
Descrizione generale
  • Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche® 480 LightCycler® system.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Includes Ultra Clear sealing film.
  • A printed alphanumeric grid enables well identification.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)