Documenti fondamentali
AXYPCR02C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
10 X 1000 TUBES
739,00 €
739,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 X 1000 TUBES
739,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
739,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
tecniche
PCR: suitable
Misura
0.2 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Descrizione generale
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7