Documenti fondamentali
CLS6531
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
Sinonimo/i:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Scegli un formato
960 EA
196,65 €
196,65 €
Prezzo di listino207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
196,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.14
196,65 €
Prezzo di listino207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom tube
domed cap
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
Confezionamento
pack of 96
case of 960
Produttore/marchio commerciale
Corning 6531
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
D.E. tubo
0.295 in.
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (PCR applications)
Descrizione generale
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)