Documenti fondamentali
EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Sinonimo/i:
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Scegli un formato
500 EA
93,60 €
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
93,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
Confezionamento
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030124707
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
Capacità
0.2 mL
Descrizione generale
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Resistenza chim/fis
Autoclavable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)