CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Sinonimo/i:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Scegli un formato
214,00 €
Scegli un formato
About This Item
214,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
Confezionamento
pack of 96
case of 960
Produttore/marchio commerciale
Corning 6571
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
D.E. tubo
0.256 in.
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (PCR applications)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)