Documenti fondamentali
AXYPCR0208C
PCR strip tubes
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Scegli un formato
1 PKG
1.460,00 €
1.460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1.460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-0208-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x125strips/cs
Misura
0.2 mL
Colore
clear
clear
Compatibilità
suitable for PCR
Caratteristiche e vantaggi
  • Axygen® thin-wall 8 strip PCR tubes are designed to fit a wide variety of thermal-cyclers.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows for precise thermal transfer.
  • An even insertion cap ensures a tight seal to reduce evaporation.
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Caps are sold separately.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)