Documenti fondamentali
AXYPCR0208FCPC
PCR strip tubes
with flat strip caps with writing surface, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
1.570,00 €
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (flat strip caps)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-0208-FCP-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x125strips/cs
Misura
0.2 mL
Colore
clear
clear
Compatibilità
suitable for PCR
Descrizione generale
  • Axygen® PCR strip tubes with flat strip caps are designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
  • Caps provide a leak-proof seal for sample protection.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Flat caps feature a clear surface ideal for fluorescent luminescent and real-time PCR applications.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)