Documenti fondamentali
AV38110
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686A04236, Anti-HMG1, Anti-HMG3, Anti-High-mobility group box 1, Anti-SBP-1
Scegli un formato
100 μL
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1002
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1002
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, mouse, bovine, rat, horse, dog, human, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human HMGB1
Azioni biochim/fisiol
Extracellular HMGB1 is an activator of human tumor cell migration operating in concert with EGF. HMGB1 encodes a protein that is potentially involved in the regulation of lipogenic and cholesterogenic gene transcription.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: AKKLGEMWNNTAADDKQPYEKKAAKLKEKYEKDIAAYRAKGKPDAAKKGV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)