If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 578,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1990,00 € |
Informazioni su questo articolo
578,00 €
biological source
plant seeds (Digitalis purpurea)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
50% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
concentration
~50% (TLC)
aggregation number
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
General description
Questo detergente è in grado di rendere permeabili vari tipi di cellule, facilitando l′introduzione all′interno delle cellule di molecole, anticorpi ed enzimi e consentendo quindi lo studio di componenti e processi intracellulari. Negli esperimenti di immunoistochimica, la digitonina si rivela fondamentale per la permeabilizzazione delle cellule rendendo possibile la marcatura e la rivelazione di proteine e strutture intracellulari, in modo tale da consentire uno studio approfondito dell′organizzazione cellulare e della localizzazione delle proteine Ed in più, la lisi cellulare che la digitonina può determinare facilita l′estrazione e la purificazione dell′RNA, un passaggio critico in applicazioni di biologia molecolare quali l′analisi dell′espressione genica o il sequenziamento dell′RNA. I pregi di questo detergente emergono anche negli esperimenti di immunoistochimica, nei quali, solubilizzando le proteine di membrana, consente l′isolamento di complessi proteina-anticorpo specifici per lo studio delle interazioni proteiche e delle vie di segnalazione cellulare.
Application
- per incubare mitocondri isolati e rimuoverne la membrana esterna per la preparazione di mitoplasti
- nella permeabilizzazione di cellule HeLa nel saggio di importazione delle proteine in vitro
- come componente del tampone salino con HEPES (HBS) per permeabilizzare le cellule con conseguente rilascio delle equorine per l′imaging a fluorescenza e a bioluminescenza.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Permette di estrarre proteine di membrana come i supercomplessi presenti nella membrana mitocondriale interna.
- A temperatura elevata, solubilizza gradualmente le grandi vescicole monolamellari (LUV) costituite dal fosfolipide POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina)
- La formazione di micelle è possibile a diverse concentrazioni
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ~50% (TLC) | description Used as non-ionic detergent | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 50% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| aggregation number 60 | aggregation number 60 | aggregation number - | aggregation number - |
| biological source plant seeds (Digitalis purpurea) | biological source plant seeds (Digitalis purpurea) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 230-240 °C (dec.) (lit.) | mp 230-240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digitonina
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf