Documenti fondamentali
A8170
Sigma-Aldrich
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98.0-103.0%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Formula condensata:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
Beilstein:
4925760
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
1.8 (vs air)
Saggio
98.0-103.0%
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.005%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)