Documenti fondamentali
1.01207
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate dibasic, Diammonium hydrogen phosphate, Fyrex
Scegli un formato
500 G
91,90 €
25 KG
2.830,00 €
50 KG
4.590,00 €
91,90 €
Spedizione prevista il15 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
91,90 €
25 KG
2.830,00 €
50 KG
4.590,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-987-8
NACRES:
NA.21
91,90 €
Spedizione prevista il15 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
690 g/L
Densità
1.619 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Phase evolution and sintering kinetics of hydroxyapatite synthesized by solution combustion technique.: This study discusses the phase evolution and sintering behavior of hydroxyapatite, a critical material in bioceramics, emphasizing the chemical processes involved during synthesis by solution combustion, which might include the usage of di-Ammonium hydrogen phosphate as a precursor (Pratihar et al., 2006).
  • An investigation of the chemical synthesis and high-temperature sintering behaviour of calcium hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: This article investigates the synthesis routes for bioceramics like hydroxyapatite and tricalcium phosphate, potentially utilizing di-Ammonium hydrogen phosphate in their production processes, focusing on their behavior under high temperatures (Taş et al., 1997).
Linkage
Replaces: AX1355-1; AX1355
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 7.8 - 8.1
pH-value (20 %; water): about 8
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Sulfate: ≤ 0.004 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is original manufacturer information available for product number 1.01207? I don't see a dossier for it on the website.
    1 risposta
    1. Product No. 1.01207 (di-Ammonium hydrogen phosphate, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) is manufactured by Merck KGaA, Darmstadt, Germany under the Supelco® analytical products portfolio.
      Additional information on EMSURE® Inorganics and Solvents can be found under the "More Documents" section of the product details page for 1.01207: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101207#product-documentation