Documenti fondamentali
A7752
Sigma-Aldrich
β-Alanine
Sinonimo/i:
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Beilstein:
906793
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
β-Alanine, a β−amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate-limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine. Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)