05160
β-Alanine
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Beta-alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
crystals
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Punto di fusione
~200 °C (dec.)
202 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A new green approach to L-histidine and ß-alanine analysis in dietary supplements using rapid and simple contactless conductivity detection integrated with high-resolution glass-microchip electrophoresis.: This paper presents a novel method for analyzing ß-Alanine in dietary supplements, showcasing a green, efficient, and high-resolution technique (Pukleš et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1