Vai a
A3886
Aprotinin
powder
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
345,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Aprotinina,
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
powder
mol wt
~6,500
packaging
vial of 15 mg
input
mammalian sample(s)
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Gel filtration molecular weight marker
Biochem/physiol Actions
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Other Notes
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A610610820A3428
Aprotinina
Sigma-Aldrich
A3886
Aprotinina
Aprotinina BioUltra, 3-8&#160;TIU/mg solid, &#8805;98% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A6106
Aprotinina
Aprotinina lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, &#8805;3500&#160;U/mg
Sigma-Aldrich
10820
Aprotinina
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3428
Aprotinina
description
-
description
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
description
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline (fine)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
solubility
H2O: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Could I please learn A3886, Aprotinin value in TIU/mg
    1 risposta
    1. This product is tested for suitability as a 6.5 kDa molecular weight marker. The activity of the material is not determined. See the link below to review other Aprotinin products that may more suitable:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/aprotininfrombovinelung6511449087701