Vai a
A3428
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
480,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1810,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3410,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-994-9
MDL number:
280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Aprotinina, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
mammalian sample(s)
solubility
H2O: 5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin from bovine lung has been used in insulin and glucagon-like peptide-1 assay. It has also been used a in western blotting.
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Biochem/physiol Actions
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Aprotinin is a natural polypeptide of 58 amino acids. It possesses hemostatic/antiplasmin action and helps to reduce bleeding during surgeries. This prevents the necessity of blood transfusion.
Preparation Note
This product is a lyophilized powder that has been cell culture tested. It has an activity of 3-7 TIU/mg.
Other Notes
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
When benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) is used as substrate one BAPNA unit is approx. 45BAEE μmolar units at pH8.0 at 25°C or approx. 9,000 BAEE A253 units at pH7.6 at 25°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4529A6106A6279
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3428
Aprotinina
Aprotinina lyophilized powder, 3-7&#160;TIU/mg solid
Sigma-Aldrich
A4529
Aprotinina
Aprotinina BioUltra, 3-8&#160;TIU/mg solid, &#8805;98% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A6106
Aprotinina
Aprotinina saline solution, 3-7&#160;TIU/mg protein
Sigma-Aldrich
A6279
Aprotinina
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
description
lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
description
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
description
saline solution, 3-7 TIU/mg protein
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
saline solution
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the shelf life and where should I store the product after I have reconstitued it with H2O?
    1 risposta
    1. The powder form has an assigned shelf life of two years. This product is soluble in water and aqueous buffers. Please see the link below, page two, for solution stability as this is pH-dependent:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/461/a3428pis.pdf