Vai a
A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,60 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
435,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.030,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.800,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
94,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Aprotinina, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-7 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Biochem/physiol Actions
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Preparation Note
This product is an affinity purified lyophilized powder purified to remove trace impurities. It has an activity of 3-7 TIU/mg.
Other Notes
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1153A342810820
Aprotinina lyophilized powder, 3-7&#160;TIU/mg solid
Sigma-Aldrich
A4529
Aprotinina
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid
Sigma-Aldrich
A1153
Aprotinina
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3428
Aprotinina
Aprotinina lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, &#8805;3500&#160;U/mg
Sigma-Aldrich
10820
Aprotinina
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
crystalline (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)