Documenti fondamentali
265152-M
Millipore
Dextran Sulfate, Sodium Salt, Molecular Biology Grade
Used to accelerate hybridization of DNA probes to immobilized nucleic acids.
Sinonimo/i:
Dextran Sulfate, Sodium Salt, Molecular Biology Grade
Scegli un formato
10 G
117,00 €
50 G
498,00 €
117,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
117,00 €
50 G
498,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
117,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2951
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A long chain polymer of sulfated glucose, containing 17 - 20% sulfur. Has been used as an anticoagulant and has been shown to inhibit the binding of HIV-1 to CD4+ T lymphocytes. Used to accelerate hybridization of DNA probes to immobilized nucleic acids.
Long chain polymer of glucose containing 17-20% sulfur. Has been used as an anticoagulant, and has been shown to inhibit the binding of HIV-1 to CD4+ T-lymphocytes. Used to accelerate hybridization of DNA probes to immobilized nucleic acids.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Cabrera, C., et al. 1999. AIDS Res. Hum. Retroviruses15, 1535.
Wahl, G.M., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 3683.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2