75027
Solfato di destrano
Sinonimo/i:
Sodium Dextran Sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mr ~4000
Impurezze
3-6% (sulfur content)
Perdita
≤10% loss on drying
Colore
colorless
Intervallo di pH utile
6.0-8.0 (10 g/L)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2