Vai a
A3854
Anti-β-actina monoclonale
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Anti-β-Actin−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-β-Actin, Loading Control
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1602
585,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum, Drosophila
technique(s)
western blot: 1:25,000-1:50,000 using cell extracts of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Nella colorazione delle criosezioni di tessuti ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che collegano i corpi densi consecutivi che sono occupati anche dalla desmina, e la placca densa associata alla membrana. Non colora i muscoli cardiaci e scheletrici adulti, tranne che per alcune tracce che sono dovute alla contaminazione del campione con cellule non muscolari o che possono comparire se si utilizzano tessuti embrionali.
Actin is one of the most conserved eukaryotic proteins and is expressed in mammals and birds as at least six isoforms. There are three α-actins (skeletal, cardiac, and smooth muscle), one β-actin (β-nonmuscle), and two γ-actins (γ-smooth muscle and γ-non muscle). Actin isoforms show >90% overall sequence homology, but only 50–60% homology in their NH2-terminal residues. ACTB (actin β) gene codes for β-actin. It is a cytoskeletal housekeeping protein. It is present in the cytoplasm. The ACTB gene is located on human chromosome 7p22.1.
Mouse monoclonal anti-β-actin-peroxidase antibody specifically localizes β-actin in a wide variety of tissues and species using immunoblotting (42kDa). The antibody cross-reacts with β-Actin expressed in cells of human, bovine, sheep, pig, rabbit, cat, dog, mouse, rat, guinea pig, chicken, carp, and Hirudo medicinalis (leech) tissues, but not in Dictyostelium discoideum amoebae or Drosophila.
Mouse monoclonal anti-β-actin-peroxidase antibody specifically localizes β-actin in a wide variety of tissues and species using immunoblotting (42kDa). The antibody cross-reacts with β-Actin expressed in cells of human, bovine, sheep, pig, rabbit, cat, dog, mouse, rat, guinea pig, chicken, carp, and Hirudo medicinalis (leech) tissues, but not in Dictyostelium discoideum amoebae or Drosophila.
Immunogen
peptide N-terminale lievemente modificato della β-actina citoplasmatica, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato a KLH.
Application
L′anti-actina murina monoclonale è stata utilizzata come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di lisati di proteine epatiche di ratto.
L′anticorpo anti-actina murino monoclonale è stato utilizzato come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di proteine immunoprecipitate da co-colture di gangli della radice dorsale di ratto.
Monoclonal mouse anti-beta actin antibody is suitable as a loading control or primary antibody for western blot analysis. It has also been used in chemiluminescent detection.
Biochem/physiol Actions
The two major cytoskeletal proteins implicated in cell motility are actin and myosin. Actin and myosin are constituents of many cell types and are involved in cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. The six isoforms of actins are characterized by electrophoresis and amino acid sequence analysis. Four of them represent the differentiation markers of muscle tissues and two are found practically in all cells. β-Actin (ACTB) modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.05% MIT
Preparation Note
For continuous use, store at 2-8 °C for up to one month. For prolonged storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in frost-free freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Other Notes
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3022WH0000060M1SAB4200287
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
Gene Information
human ... ACTB(60)
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, bovine, canine, chicken, human, mouse, hamster, monkey
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
3G4-F9, monoclonal
clone
HHF-35, monoclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto