A4266
Acetaldehyde-d4
Sinonimo/i:
Tetradeuteroacetaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
14.05 psi ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
347 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.3321 (lit.)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?