A1486
Anti-ATP6AP1 (451-465) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS solution
Sinonimo/i:
Anti-16A, Anti-ATP6IP1, Anti-ATP6S1, Anti-Ac45, Anti-CF2, Anti-VATPS1, Anti-Vacuolar ATP synthase subunit S1 precursor, Anti-XAP3
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
PBS solution
PM
antigen ~52 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6AP1(537)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)