Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
L9393
Sigma-Aldrich
Anti-laminina
enhanced validation
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Laminin Antibody
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
animal, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
Descrizione generale
La laminina è una glicoproteina non collagenosa onnipresente nei tessuti connettivi e costituisce il principale componente delle membrane basali. Le laminine sono proteine della matrice extracellulare. Il gene che codifica per LAMA1 (subunità α 1 della laminina) nell'uomo mappa sul cromosoma 18p11. L′anticorpo viene isolato dall′antisiero mediante metodi di purificazione immunospecifici. L′isolamento specifico dell′antigene rimuove essenzialmente tutte le proteine sieriche di coniglio, incluse le immunoglobuline che non si legano specificamente alla laminina.
Specificità
La specificità degli anticorpi anti-laminina viene determinata mediante la marcatura in immunofluorescenza indiretta di sezioni di tessuti umani o animali fissate in formalina e incluse in paraffina e mediante l′immunodosaggio dot blot. Con l′immunofluorescenza indiretta, l′anticorpo mostra la colorazione specifica delle membrane basali di tessuti umani e animali smascherati con enzimi. Nell′immunodosaggio dot blot, l′anticorpo anti-laminina di coniglio reagisce con la laminina ma non con la fibronectina, la vitronectina, il collagene IV o il solfato di condroitina di tipo A, B e C. L′anticorpo alla laminina isolato per affinità reagisce con la laminina di origine umana, mammifera, aviaria, rettile e anfibia.
Immunogeno
Laminina isolata dalla membrana basale di sarcoma di topo di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS).
Applicazioni
L′anticorpo anti-laminina di coniglio può essere utilizzato in immunoistochimica per la marcatura delle pareti dei vasi sanguigni in diverse specie, per la classificazione di vari processi patologici che coinvolgono le membrane basali, per l′identificazione dell′origine dei tumori umani e la relativa classificazione e per la distinzione tra lesioni invasive e non invasive. L′anticorpo può essere utilizzato per monitorare i livelli di laminina in fluidi biologici e per la produzione sperimentale di lesioni delle membrane basali in vivo.
Con l′immunodosaggio dot blot, utilizzando laminina a 50 ng per dot, è stata determinata una diluizione di lavoro di almeno 1:1000.
Con l′immunoistologia indiretta, utilizzando tessuti umani e animali fissati in formalina e inclusi in paraffina, è stata determinata una diluizione di lavoro di almeno 1:25.
L′anticorpo anti-laminina è stato utilizzato nella colorazione immunoistochimica e in immunoistochimica.
Azioni biochim/fisiol
La LAMA1 (subunità α 1 della laminina) è coinvolta in diverse patologie quali cancro, infezioni, malattie infiammatorie e disturbi autoimmuni. Le mutazioni di LAMA1 determinano displasia e cisti cerebellari con o senza distrofia retinica. La LAMA1 è essenziale anche nell′assemblaggio della membrana basale e nella crescita iniziale dell′embrione.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente l′1% di BSA e 15 mM di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Per l′uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e il congelamento in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Mutations in LAMA1 Cause Cerebellar Dysplasia and Cysts with and without Retinal Dystrophy
Kimberly AA, et al.
American Journal of Human Genetics, 95(2), 227-234 (2014)
Yongchol Shin et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C314-C325 (2019-06-13)
Angiogenesis is a process through which new blood vessels are formed by sprouting and elongating from existing blood vessels. Several methods have been used to replicate angiogenesis in vitro, including culturing vascular endothelial cells on Matrigel and coculturing with endothelial
Autoimmunity against laminins.
Florea F, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 39-52 (2016)
Prostatic Intraepithelial Neoplasia in Genetically Engineered Mice
Jae-Hak P, et al.
The American Journal of Pathology, 161(2), 727-735 (2002)
Zui Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3561-3561 (2019-08-10)
Protein corona presents a major obstacle to bench-to-bedside translation of targeted drug delivery systems, severely affecting targeting yields and directing unfavorable biodistribution. Corona-mediated targeting provides a new impetus for specific drug delivery by precisely manipulating interaction modes of functional plasma