Aflatoxin G2 A0263 has not been validated for HPLC analysis. A relevant citation for the product's use in HPLC analysis is available for reference: J AOAC Int. 2010 May-Jun;93(3):936-42.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 139,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 410,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 746,00 € |
Informazioni su questo articolo
139,00 €
Nome del prodotto
Aflatoxin G2,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)OCC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description from Aspergillus flavus | description - | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Can Aflatoxin G2 A0263 be used for analysis with HPLC?
1 risposta-