Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 96,40 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 486,00 € |
Informazioni su questo articolo
96,40 €
Nome del prodotto
Aflatoxin G1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
InChI key
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Aspergillus flavus | description 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard | description 3.78 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material | description from Aspergillus flavus |
| form powder | form - | form - | form film |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Aspergillus flavus | biological source - | biological source - | biological source Aspergillus flavus |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?