42424
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Assorbanza UV
λ: 553-559 nm Amax
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
find more information here
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.