93290
TRIS borate – EDTA buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
Sinonimo/i:
TBE buffer
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
long run, concentrate
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
Qualità
10× concentrate
ready-to-use solution
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6-9.0
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.