93014
Manganese peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium)
powder, light brown, ≥10 U/g
Sinonimo/i:
Manganese-dependent lignin peroxidase, MnP, Peroxidase, manganese
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium))
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥10 U/g
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
light brown
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3