Documenti fondamentali
92689
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-galactosamine-6-phosphate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Acetyl-D-chondrosamine 6-phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16NO9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystalline
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16NO9P/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
BRGMHAYQAZFZDJ-KEWYIRBNSA-N
Azioni biochim/fisiol
N-Acetyl-D-galactosamine-6-phosphate has been shown to inhibit the haemagglutinating activity of Alectin II, a compound isolated from aloe vera leaf pulp. [1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N Akev et al.
Phytotherapy research : PTR, 13(6), 489-493 (1999-09-10)
The separation and partial purification of two lectins from the leaf pulp of Aloe vera L. (=barbadensis Miller) is presented. The fraction showing haemagglutinating activity was precipitated at 50% ammonium sulphate concentration from the crude leaf pulp extract. The precipitate