83636
Resorufin acetate
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
223 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescenza
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (chymotrypsin)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
λex 571 nm; λem 584 nm (Reaction product)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO4/c1-8(16)18-10-3-5-12-14(7-10)19-13-6-9(17)2-4-11(13)15-12/h2-7H,1H3
UJWKHDKBOVPINX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3