N8000
1-Naphthyl butyrate
esterase substrate, ≥99% (GC), liquid
Sinonimo/i:
Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid 1-naphthyl ester
Scegli un formato
34,30 €
Scegli un formato
About This Item
34,30 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1-Naphthyl butyrate, esterase substrate
Descrizione
esterase substrate
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densità
1.091 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H14O2/c1-2-6-14(15)16-13-10-5-8-11-7-3-4-9-12(11)13/h3-5,7-10H,2,6H2,1H3
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)