The solubility of this product has not been determined. However, various sources state that this material is soluble in DMSO and only sparingly soluble in water. The exact concentrations are not reported.
73144
Resorufin
95%
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
Saggio
≥95.0% (HPLC)
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
what is solubility of resorufin
1 risposta-