R3257
Resorufin sodium salt
redox indicator
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 1 mg/mL, opaque
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3