Came in a convenient vial for easy dilution. Eluted cleanly off our HPLC column with no detectable contaminants. 4 stars because it's pretty expensive despite becoming more widely available and easily produced.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 51,40 € 38,55 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 304,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.590,00 € |
Informazioni su questo articolo
38,55 €
Prezzo di listino51,40 €Risparmia il 25%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
impurities
≤25% water (Karl Fischer)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-LFRDXLMFSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (GC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility water: 5 mg/mL | solubility H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form crystalline |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?