76220
Papain from Carica papaya
powder, ≥3 U/mg
Sinonimo/i:
Papain powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
papaya
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥3 U/mg
PM
Mr ~23000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves