Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,10 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 261,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-588-1
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~100 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~100 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
2-8°C
Application
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae has been used in thiamin extraction and conventional vitamin assay.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch according to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder, slightly beige, ~100 U/mg | description powder, white, amylase ≥3500 U/g | description powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter) | description ≥150 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ~100 U/mg | specific activity - | specific activity ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter) | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) |
| biological source Aspergillus sp. (A. oryzae) | biological source - | biological source Aspergillus sp. (A. oryzae) | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color slightly beige | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?