Vai a
D7816
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester
lipase substrate, solid
Sinonimo/i:
Chromogenic lipase substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
468,00 €
Informazioni su questo articolo
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
468,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester, lipase substrate
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-41-30-29-40-45(36(41)3)54-42-33-37(47)27-28-39(42)46-40/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
JEGLJLCZRAWOBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chromogenic substrate for lipase
Biochem/physiol Actions
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester (DGGR) is more pancreas-specific. Hence the DGGR lipase assay may be preferred as a substitute to spec cPL in diagnostic cases with suspected pancreatitis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30058M2140
description
lipase substrate
description
≥95% (HPLC)
description
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Do you have informatoin on the molar extinction coefficient of 1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester? Thanks
    1 risposta
    1. This product does not absorb strongly in the visible spectrum. The extinction coefficient has not been measured. Note that Resorufin sodium salt has a molar extinction coefficient of 73,000 in 0.1 M Tris-HCl buffer, pH 8.0, containing 0.1 M NaCl. This value is likely quite similar to that of the hydrolysis product of D7816, which would be 6-Methylresorufin sodium salt.