69769
Microperoxidase disodium salt from horse heart
≥85% (HPCE)
Sinonimo/i:
H-11-PT, Haeme undecapeptide, MP-11
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85% (HPCE)
Stato
powder
Impurezze
peroxidase activity
≤10% water
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, dark red-brown
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@H]1CSSC(C)c2c(C)c3nc2nc4c(C)c(CCC([O-])=O)c5nc6nc(nc7c(C)c(C(C)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC1=O)C(=O)N[C@@H](Cc8c[nH]cn8)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)c(n3)n7[Fe]n45)c(C)c6CCC([O-])=O
InChI
1S/C80H113N23O22S4.Fe.2Na.4H2O/c1-32(2)59(83)77(121)89-47(19-24-55(110)111)72(116)88-45(15-13-14-26-81)71(115)92-50-29-126-128-41(12)58-37(8)65-101-68(58)99-63-35(6)44(17-23-54(108)109)67(98-63)103-66-43(16-22-53(106)107)34(5)62(97-66)96-64-36(7)57(69(100-64)102-65)40(11)129-127-30-51(93-73(117)46(18-21-52(82)105)87-70(114)38(9)86-75(50)119)76(120)91-49(27-42-28-84-31-85-42)74(118)95-61(39(10)104)79(123)94-60(33(3)4)78(122)90-48(80(124)125)20-25-56(112)113;;;;;;;/h28,31-33,38-41,45-51,59-61,104H,13-27,29-30,81,83H2,1-12H3,(H20,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125);;;;4*1H2/q;+2;2*+1;;;;/p-4/t38-,39+,40?,41?,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,59-,60-,61-;;;;;;;/m0......./s1
HARTZTRJJQAYAK-FJHAOVHCSA-J
Preadsorbimento dell’anticorpo
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?