51492C
Glasgow′s Modified Eagle′s Medium
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Glasgow Minimum Essential Medium
Descrizione
GMEM, with 800 mg/L glycine, with 2750 mg/L sodium bicarbonate, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 110 mg/L
phenol red: 17 mg/L
NaHCO3: 2750 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?