46123
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide
suitable for fluorescence, ≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(6-Methoxyquinolinio)acetic acid ethyl ester bromide, MQAE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
177-179 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 350 nm; λem 460 nm in 0.1 M borate pH 8.0 (quenching with Cl-)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CCOC(=O)C[n+]1cccc2cc(OC)ccc12
InChI
1S/C14H16NO3.BrH/c1-3-18-14(16)10-15-8-4-5-11-9-12(17-2)6-7-13(11)15;/h4-9H,3,10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
DSLLHVISNOIYHR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.