296147
Dimetilsolfossido-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Stima delle costanti di dissociazione (pKa) delle ossime a partire dagli spostamenti chimici dei protoni in soluzione di dimetilsolfossido. Questa ricerca utilizza il dimetilsolfossido-d₆ (DMSO-d₆) per determinare i valori di pKa delle ossime, dimostrando il suo ruolo cruciale nel migliorare l'accuratezza della spettroscopia NMR del protone per l'analisi chimica e la ricerca in ambito farmaceutico(Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
- Studi di risonanza magnetica nucleare del protone sulle metiltioidantoine, tioidantoine e idantoine di aminoacidi. Il DMSO-d₆ è ampiamente utilizzato per studiare la struttura e il comportamento di vari derivati delle idantoine nella ricerca sugli aminoacidi, rivelandosi essenziale per la comprensione delle strutture e delle funzioni delle proteine, con implicazioni sia per l'industria accademica sia per quella farmaceutica (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Prodotti consigliati
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.