42627
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol, DPPG-NH4, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, PG(16:0/16:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥96.0% (TLC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/t35?,36-;/m1./s1
KSVUSCAQEBSOIJ-ODZMYOIVSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?