40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2,2′-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, ≥98.0% (GC)
Saggio
≥98.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter